Learn More
Abcam Menschliche KDM7A (JHDM1D) Knockout-A549-Zelllinie
Produktkode 32157889 Shop alle Abcam produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
2 x 1.000.000 Zellen
Förpackningsstorlek:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Menge Förpackningsstorlek
32157889 2 x 1.000.000 Zellen 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 32157889 missing translation for 'mfr' Abcam missing translation for 'supplierNo' ab2670332x1000000Cells_
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
KDM7A KO-Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout wird durch CRISPR/Cas9 erreicht, 1 bp-Deletion in Exon 5 und 7 bp-Deletion in Exon 5 sowie 8 bp-Deletion in Exon 5. Um sowohl Knockout- als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wählen Sie 2 x 1000000 Zellen/v...
KDM7A KO-Zelllinie kann bestellt werden. KO validiert. Kostenlose Wildtyp-Kontrolle verfügbar. Knockout durch CRISPR/Cas9, 1 bp Deletion in Exon 5 und 7 bp Deletion in Exon 5 sowie 8 bp Deletion in Exon 5 erreicht. Um sowohl Knockout als auch Wildtyp-Kontrollzellen zu bestellen: Wähle 2 x 1000000 Zellen/Phiole aus. Um nur Knockout-Zellen zu bestellen: 1000000 Zellen/Fläschchen auswählen'.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Tekniske data
Menge 2 x 1.000.000 Zellen
Kennzeichnung RUO
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.