Learn More
Human Kell Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
209.00 € - 491.00 €
Spezifikation
Antigen Kell
Konzentration LYOPH
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunoprecipitation 25 ug/mL, CyTOF-ready
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF
Klassifikation Polyclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18708597
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
AF1914-SP
25 μg
209.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18019501
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
AF1914
100 μg
491.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Kell Polyclonal specifically detects Kell in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF-ready.
Spezifikation
Spezifikation
Kell
Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunoprecipitation 25 ug/mL, CyTOF-ready
Polyclonal
Goat
Human
3792
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Kell aa 68-732
Primary
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Detects human Kell in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 25% cross-reactivity with recombinant mouse Kell is observed.
LYOPH
Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, CyTOF
Unconjugated
RUO
CD238, CD238 antigen, EC 3.4.24.-, ECE3, KEL, Kell blood group, kell blood group antigen, kell blood group glycoprotein, Kell blood group, metalloendopeptidase, Kell blood group, metallo-endopeptidase
KEL
IgG
Affinity Purified
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.