Learn More
Novus Biologicals™ Human Kidney Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary Tumor and Normal Paired)
Artikelnummer. 18284672 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18284672 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18284672 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82089075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1110.00 €
    1047.90 € / 1 Sets
    Sparen 62.10 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Human Kidney Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary Tumor and Normal Paired) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Digestive/Waste
Menge 1 Set
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Kidney
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Primary Tumor and Normal Paired
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Konzentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Kidney Whole Tissue Lysate (Adult Primary Tumor and Normal Paired)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke