missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human L1CAM ELISA Kit

Artikelnummer. p-7219485
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17145059 5 x 96 Tests 1 Stück
17164583 96 Tests 96 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17145059

Marke: Invitrogen™ EH290RBX5

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Human L1CAM quantitates human L1CAM in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human L1CAM.

L1CAM/CD171 ist ein axonales Glykoprotein, das zur Familie der Immunglobulin-Supergene gehört. Die Ektodomöne, bestehend aus mehreren Immunglobulin-ähnlichen Domänen und Fibronektin-ähnlichen Wiederholungen (Typ III), ist über eine einzelne Transmembransequenz mit einer konservierten zytoplasmatischen Domäne verbunden. Dieses Zelladhäsionsmolekül spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Nervensystems, einschließlich neuronaler Migration und Differenzierung. Mutationen im Gen verursachen drei quervernetzte neurologische Syndrome, die unter dem Akronym CRASH bekannt sind (Corpus callosum Hypoplasie, Retardierung, Aphasie, spastische Paraplegie und Hydrocephalus). Die alternative Spleißung eines neuronenspezifischen Exons wird als funktionell relevant erachtet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Antigen, das durch den monoklonalen Antikörper R1 identifiziert wird; Caml1; CD 171; CD171; CD171-Molekül; HSAs; HSAs1; Hyd; L1; L1 Zelladhäsionsmolekül; L1cam; MASA; MIC5; N-CAM L1; NCAML1; N-CAML1; N-CAM-L1; nCAM-L1; Nervenwachstumsfaktor-induzierbar großes externes Glykoprotein; neuronales Zelladhäsionsmolekül L1; NILE; S10; sCD171; sL1 CAM; SL1CAM; lösliches CD 171; lösliches CD171; lösliches L1 CAM; lösliches L1CAM; SPG1
Assay-Bereich 0,8 bis 200 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,8 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P32004.
Gensymbol L1CAM
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel CD171 (L1CAM)
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.