missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human LAG-3 DuoSet ELISA
Beschreibung
Beinhaltet
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
The Human LAG-3 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human LAG-3.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 Kit (für 15 Platten) |
| Spezies | Human |
| Konjugat | Biotin |
| Bindungsziel | LAG-3 |
| Assay-Bereich | 93.80 to 6000 pg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 3902 |
| Synonym | CD223, CD223 antigen, FDC, LAG3, LAG-3, lymphocyte activation gene 3 protein, lymphocyte-activation gene 3, Protein FDC |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?