Learn More
Human Lamin B1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18764697
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18764697 25 μg 25 Mikrogramm
18724627 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18764697
Marke: R&D Systems MAB8525SP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Lamin B1 Monoclonal specifically detects Lamin B1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Lamin B1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 919007
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 2 μg/mL, Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Immunocytochemistry 8-25 μg/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Zugriffsnummer P20700
Gen-Alias ADLD, lamin B1, lamin-B1, LMN, LMN2, LMNB, LMNB1, MGC111419
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human Lamin B1 Arg418-Ser582 Accession # P20700
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4001
Testspezifität Detects human Lamin B1 in direct ELISAs.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Supernatant
Isotype IgG2a