missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human LAMP-1/CD107a Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18113361
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ug
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18113361 100 ug 100 Mikrogramm
18738888 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18113361

Marke: R&D Systems MAB4800

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications

LAMP-1/CD107a Monoclonal specifically detects LAMP-1/CD107a in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen LAMP-1/CD107a
Anwendungen CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 508921
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 um filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 um filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P11279
Gen-Alias CD107 antigen-like family member A, CD107a, CD107a antigen, LAMP1, LAMP-1, LAMPA, LGP120, lysosomal-associated membrane protein 1, lysosome-associated membrane glycoprotein 1, Lysosome-associated membrane protein 1
Gensymbole LAMP1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LAMP1/CD107a Ala28-Asn380 Accession No. P11279
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 ug
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3916
Testspezifität Detects human LAMP1/CD107a in direct ELISAs.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.