missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human LAP (TGF-beta 1) Antibody, R&D Systems™
Beschreibung
LAP (TGF-beta 1) Polyclonal specifically detects LAP (TGF-beta 1) in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Neutralization, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | LAP (TGF-beta 1) |
| Anwendungen | Western Blot, Neutralization, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 2 ug/mL, Simple Western 20 ug/mL, Neutralization 0.4-2 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL |
| Gen-Zugriffsnummer | P01137 |
| Gen-Alias | CED, DPD1, LAP, LAP (TGFbeta 1), TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1 |
| Gensymbole | TGFB1 |
| Wirtsspezies | Goat |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?