missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human LAP (TGF-beta 1) Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

Marke:  R&D Systems MAB2461-100

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 18760487

  • 499.00 € / 100 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

LAP (TGF-beta 1) Monoclonal specifically detects LAP (TGF-beta 1) in Human samples. It is validated for ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

LAP (TGF-beta 1)
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
CED, DPD1, LAP, LAP (TGFbeta 1), TGFB, TGFB1, TGFbeta, transforming growth factor beta 1
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
7040
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
ELISA
9005
ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
P01137
TGFB1
Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Latent TGF-beta 1 Leu30-Ser390 Accession # P01137
100 μg
Primary
Detects human LAP (TGF-beta 1) and Latent TGF-beta 1 in ELISAs.
Human
Supernatant
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

For Research Use Only