Learn More
R&D Systems™ Human LAP (TGF-beta 1) DuoSet ELISA
Artikelnummer. 30021649
Click to view available options
Menge:
15 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 30021649
Marke: R&D Systems™ DY246
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Sufficient for at least 15 96-well plates
The Human LAP (TGF-beta 1) DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human LAP (TGF-beta 1).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 15 x 96-Well-Platten
Konjugat Biotin
Assay-Bereich 62.50 to 4000 pg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 7040
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.