Learn More
Invitrogen™ Human LBP ELISA Kit
Artikelnummer. 17115069
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17115069 5 x 96 Tests 1 Stück
17134593 96 Tests 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17115069 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EH297RBX5
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Human LBP quantitates human LBP in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human LBP.
Das LBP-Protein ist an der immunologischen Reaktion in der akuten Phase bei gramnegativen bakteriellen Infektionen beteiligt. Gramnegative Bakterien enthalten ein Glykolipid, Lipopolysaccharid (LPS), an ihrer äußeren Zellwand. Zusammen mit dem bakteriziden Permeabilitäts-steigernden Protein (BPI) bindet das kodierte Protein LPS und interagiert mit dem CD14-Rezeptor, was wahrscheinlich eine Rolle bei der Regulierung LPS-abhängiger Monozytenreaktionen spielt. Dieses Protein ist Teil einer Familie strukturell und funktionell verwandter Proteine, einschließlich BPI, Plasma-Cholesteryl-Ester-Transferprotein (CETP) und Phospholipid-Transferprotein (PLTP). Schließlich wird dieses Gen auf Chromosom 20 gefunden, das unmittelbar dem BPI-Gen nachgelagert ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Akutes Phasenprotein; bindet bakterielles LPS; BPI-Falte mit Familie D, Mitglied 2; Bpifd2; hypothetisches Protein LOC512242; Lbp; Lipopolysaccharid-bindendes Protein; Lipopolysaccharid-bindendes Protein; Lipopolysaccharid-bindendes Protein LPSBP; LPS-bindendes Protein; LPSBP; Ly88
Assay-Bereich 0,82 bis 200 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,82 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P18428.
Gensymbol LBP
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel LBP
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min