missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human LDLR Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18183781
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
18183781 100 Tests 100 Tests
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18183781

Marke: R&D Systems FAB2148G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

LDLR Monoclonal specifically detects LDLR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen LDLR
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 472413
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung Flow Cytometry 0.5 ug/10^6 cells
Zusammensetzung Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P01130
Gen-Alias FH, FHC, LDL R, LDL receptor, LDLCQ2, low density lipoprotein receptor, low-density lipoprotein receptor, low-density lipoprotein receptor class A domain-containing protein 3
Gensymbole LDLR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human LDLR, Ala22-Arg788, Accession # P01130
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3949
Testspezifität Detects human LDLR in ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant mouse (rm) LDLR, recombinant human LRP-5, or rmLRP-6 is observed.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.