missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Lgr5/GPR49 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18144861
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
18144861 100 Tests 100 Tests
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18144861

Marke: R&D Systems FAB8078P

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Lgr5/GPR49 Monoclonal specifically detects Lgr5/GPR49 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Lgr5/GPR49
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 707042
Konjugat R-PE
Verdünnung Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Gen-Zugriffsnummer O75473
Gen-Alias FEX, G protein-coupled receptor 49, GPR49, GPR49G-protein coupled receptor HG38, GPR67, G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GRP49, HG38, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5, MGC117008, orphan G protein-coupled receptor HG38
Gensymbole LGR5
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Lgr5/GPR49 Met1-Ile560 Accession # O75473
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 Tests
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8549
Testspezifität Detects human Lgr5/GPR49 in ELISAs. Stains human and mouse Lgr5 transfected cells but not irrelevant transfectants in Flow Cytometry and Immunocytochemistry. This antibody, also known as “RD42”, has been found to detect an epitope in the C-terminal LRR cap of Lgr5 (Ref. 1).
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.