Learn More
Gibco™ Human LIF Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Recombinant Human LIF is a 19.7 kDa protein containing 180 amino acid residues, including three disulfide bonds. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P15018 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Zusammensetzung | protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 3976 |
| Molekulargewicht | 19.7 kDa |
| Name | Human LIF |
| Menge | 5 μg |
| Quelle | E. coli |
| Kennzeichnung | RUO |
| Endotoxin-Konzentration | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |