Learn More
R&D Systems™ Human LIGHT/TNFSF14 DuoSet ELISA
Artikelnummer. 30021191
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit (für 15 Platten)
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
30021191 1 Kit (für 15 Platten) 1 Set
1 options
Artikelnummer. 30021191
Marke: R&D Systems™ DY664
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Human LIGHT/TNFSF14 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human LIGHT/TNFSF14 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human LIGHT/TNFSF14.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 Kit (für 15 Platten)
Spezies Human
Konjugat Biotin
Assay-Bereich 62.50 to 4000 pg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 8740
Synonym CD258, CD258 antigen, delta transmembrane LIGHT, Herpes virus entry mediator ligand, Herpesvirus entry mediator ligand, HVEM-L, HVEMLherpesvirus entry mediator-ligand, ligand for herpesvirus entry mediator, LIGHTherpesvirus entry mediator A, LTg, TNFSF14, TR2, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 14, tumor necrosis factor ligand superfamily member 14, tumor necrosis factor receptor-like 2, tumor necrosis factor superfamily member LIGHT
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.