missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human LILRB4/CD85k/ILT3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18778007
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18778007 25 μg 25 Mikrogramm
18028371 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18778007

Marke: R&D Systems AF2425SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

ILT3/CD85k/LILRB4 Polyclonal specifically detects ILT3/CD85k/LILRB4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ILT3/CD85k/LILRB4
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer ABM86208
Gen-Alias CD85 antigen-like family member K, CD85k, CD85k antigen, HM18, ILT3, ILT-3, ILT3CD85K, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR5, LIR5LILRB5, LIR-5subfamily B, member 4, member 4
Gensymbole LILRB4
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LILRB4/CD85k/ILT3 Pro17-His257 Accession # ABM86208
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11006
Testspezifität Detects human LILRB4/CD85k/ILT3 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 15% cross-reactivity with recombinant human (rh) ILT5 is observed and 10% cross-reactivity with rhILT4 and rhILT2 is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.