Learn More
Human LILRB5/CD85c/LIR-8 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
191.10 € - 380.10 €
Spezifikation
Antigen LIR-8/CD85c/LILRB5
Klon 395239
Konzentration LYOPH
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL
Anwendungen Western Blot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18760397
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB3065-SP
25 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
203.00 €
191.10 € / 25 Mikrogramm
Sparen 11.90 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18170811
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB3065
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
402.00 €
380.10 € / 100 Mikrogramm
Sparen 21.90 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
LIR-8/CD85c/LILRB5 Monoclonal specifically detects LIR-8/CD85c/LILRB5 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LIR-8/CD85c/LILRB5
LYOPH
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
O75023
10990
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human LILRB5/CD85c/LIR-8 isoform 1 Arg18-His456 Accession # O75023
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human LILRB5/CD85c/LIR-8 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) ILT1, 2, 3, 4, 5, rhLIR-6, or rhILT11/LILRA5 is observed. In Western blots, less than 5% cross-reactivity with rhILT2, 3, 5, rhLIR-6 or rhILT11/LILRA5 is observed, and no cross-reactivity with rhILT1, 4, or 6.
395239
Western Blot 1 ug/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
CD85 antigen-like family member C, CD85c, CD85c antigen, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 8, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR8, LIR-8, LIR8CD85C, LIR-8leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 5, member 5
LILRB5
IgG2b
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.