missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human LINGO2 (aa 452-517) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30211108
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30211108

Marke: Invitrogen™ RP91010

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (98%), Rat (98%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-53463 (PA5-53463. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

LINGO2 gene ontology annotations related to this gene include positive regulation of synapse assembly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q7L985
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 158038
Name Human LINGO2 (aa 452-517) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias B230217C06Rik; LERN3; LERN3FLJ31810; leucine rich repeat and Ig domain containing 2; leucine rich repeat neuronal 6 C; leucine-rich repeat and immunoglobulin-like domain-containing nogo receptor-interacting protein 2; Leucine-rich repeat neuronal protein 3; leucine-rich repeat neuronal protein 6 C; Lingo2; LRRN6C; RGD1310773; UNQ9234/PRO31993
Gebräuchliche Bezeichnung LINGO2
Gensymbol LINGO2
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz ITTKSNGRATVLGDGTLEIRFAQDQDSGMYVCIASNAAGNDTFTASLTVKGFASDRFLYANRTPMY
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt