missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Lipocalin-2/NGAL Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18752939
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18752939 100 μg 100 Mikrogramm
18721647 25 μg 25 Mikrogramm
18730028 500 μg 500 Mikrogramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18752939

Marke: R&D Systems MAB1757100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody has been used in 9 publications

Lipocalin-2/NGAL Monoclonal specifically detects Lipocalin-2/NGAL in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Lipocalin-2/NGAL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 220310
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.2-1 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P80188
Gen-Alias 24p3, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, HNL, LCN2, lipocalin 2, lipocalin 2 (oncogene 24p3), Lipocalin2, Lipocalin-2, migration-stimulating factor inhibitor, MSFI, neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGAL, NGALlipocalin-2, Oncogene 24p3, p25, Siderocalin, Uterocalin
Gensymbole LCN2
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Lipocalin-2/NGAL Gln21-Gly198 Accession # P80188
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3934
Testspezifität Detects human Lipocalin-2/NGAL in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant human (rh) Lipocalin-1 or rmLipocalin-2. This antibody also recognizes human Lipocalin-2/MMP-9 complexes in Western blots under non-reducing conditions.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Supernatant
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.