Learn More
Novus Biologicals™ Human Liver Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Artikelnummer. 18779733 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18779733 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18779733 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82060599
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00 €
    497.70 € / 0.1 Milligramm
    Sparen 29.30 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Human Liver Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Digestive/Waste
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Liver: Left Lobe
Zelluläre Fraktion Membrane
Gewebezustand Normal
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Konzentration 2 mg/mL
Produkttyp Human, Liver Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke