Learn More
Novus Biologicals™ Human Liver Tissue MicroArray (Cancer metastasis)
Artikelnummer. 18744933 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Artikelnummer. 18744933 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP230221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00 €
    273.00 € / 1 Stück
    Sparen 16.00 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin, Microarray
  • Formalin fixed
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Tissue condition: Cancer
  • No. of samples: 59
  • No. of patients: 44
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Applications:
Immunohistochemistry-Paraffin
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Garantie
1 Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 Slide
Kennzeichnung RUO
Spezies Human
Tissue Condition Cancer
Typ Liver (Cancer Metastasis)
Kreuzreaktivität Human
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.