Learn More
Novus Biologicals™ Human Liver Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18622650
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18622650 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18622650 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82059233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.00 €
    432.60 € / 1 Milligramm
    Sparen 25.40 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Spezifikation
Vorbereitungsmethode Western Blot Electrophoresis
Menge 1 mg
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Ziel Liver
Synonym Liver, Liver lysate, liver lysates