Learn More
Novus Biologicals™ Human Liver Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18717483 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18717483 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18717483 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82059232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00 €
    459.90 € / 1 Milligramm
    Sparen 27.10 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Vorbereitungsmethode Western Blot Electrophoresis
Menge 1 mg
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Ziel Liver
Synonym Liver, Liver lysate, liver lysates