Learn More
Human LMAN2 (VIP36) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Artikelnummer. 32157442 Alle ansehen Abcam Produkte
Artikelnummer. 32157442 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2589441Kit
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Human LMAN2 (VIP36) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: LMAN2 (VIP36) knockout HEK-293T