Learn More
- Home
- Products
- Reagenzien und Kits für Immunassays
- Singleplex and Multiplex Bead Based Immunoassays
- R&D Systems Human Luminex™ Discovery Assay
R&D Systems Human Luminex™ Discovery Assay
Artikelnummer. 30001637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Plex
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
21 Plex
22 Plex
23 Plex
24 Plex
25 Plex
26 Plex
27-plex:
28 Plex
29 Plex
3 Plex
30 Plex
31 Plex
32 Plex
33 Plex
34 Plex
35 Plex
36 Plex
37 Plex
38 Plex
39 Plex
4 Plex
40 Plex
41 Plex
42 Plex
43 Plex
44 Plex
45 Plex
46 Plex
47 Plex
48 Plex
49 Plex
5 Plex
50 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
50 product options available for selection
| Artikelnummer. | Menge | Packungsgröße |
|---|---|---|
| 30001637 | 17 Plex | 1 Stück |
| 30001583 | 14 Plex | 1 Stück |
| 30001543 | 2 Plex | 1 Stück |
| 18743167 | 9 Plex | 1 Stück |
| 18701207 | 5 Plex | 1 Stück |
| 30000711 | 4 Plex | 1 Stück |
| 18792114 | 19 Plex | 1 Set |
| 18722114 | 13 Plex | 1 Set |
| 18751994 | 18 Plex | 1 Set |
| 18711994 | 10 Plex | 1 Set |
| 18722464 | 12 Plex | 1 Set |
| 18772204 | 8 Plex | 1 Set |
| 18792234 | 15 Plex | 1 Set |
| 18782234 | 11 Plex | 1 Set |
| 18702204 | 22 Plex | 1 Set |
| 18711924 | 7 Plex | 1 Set |
| 18752044 | 16 Plex | 1 Set |
| 18782144 | 20 Plex | 1 Set |
| 18771844 | 1 Plex | 1 Set |
| 18752434 | 21 Plex | 1 Set |
| 18752284 | 6 Plex | 1 Set |
| 18722004 | 3 Plex | 1 Set |
| 18791834 | 35 Plex | 1 Set |
| 18732014 | 32 Plex | 1 Set |
| 18771944 | 23 Plex | 1 Set |
| 18792174 | 33 Plex | 1 Set |
| 18702174 | 26 Plex | 1 Set |
| 18702104 | 42 Plex | 1 Set |
| 18772054 | 28 Plex | 1 Set |
| 18762294 | 27-plex: | 1 Set |
| 18782364 | 31 Plex | 1 Set |
| 18782214 | 30 Plex | 1 Set |
| 18792094 | 25 Plex | 1 Set |
| 18731834 | 43 Plex | 1 Set |
| 18772324 | 24 Plex | 1 Set |
| 18461770 | 45 Plex | 1 Set |
| 18472310 | 40 Plex | 1 Set |
| 18421230 | 37 Plex | 1 Set |
| 18401330 | 39 Plex | 1 Set |
| 18461520 | 49 Plex | 1 Set |
| 18492540 | 44 Plex | 1 Set |
| 18471520 | 34 Plex | 1 Set |
| 18462550 | 50 Plex | 1 Set |
| 18482310 | 47 Plex | 1 Set |
| 18411530 | 48 Plex | 1 Set |
| 18401230 | 29 Plex | 1 Set |
| 18471730 | 38 Plex | 1 Set |
| 18421790 | 41 Plex | 1 Set |
| 18451260 | 46 Plex | 1 Set |
| 18451350 | 36 Plex | 1 Set |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
30001637
Supplier
R&D Systems
Supplier No.
LXSAHM17
-
4219.68 €
3732.75 € / 1 Stück
Sparen 486.93 €
11% Rabatt
Sie müssen sich Anmelden oder registrieren, um diesen Artikel zu kaufen.
Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
Specifications
| Menge | 17 Plex |
| Spezies | Human |
| Bindungsziel | Multiplex Cytokine Assay Kits |
| Gensymbol | GZMB |
| Produktlinie | R&D Systems |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |