Learn More
Lonza™ Neuronen des dorsalen Wurzelganglions (DRG) bei neonatalen Ratten
Artikelnummer. 11620441
Ansicht ändern
Click to view available options
Medienempfehlung:
PNGM™ BulletKit™ Medium
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Medienempfehlung unitSize
11620441 PNGM™ BulletKit™ Medium 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11620441 Lieferant Lonza™ Lieferanten-Nr. RDrg505
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Kryokonservierte Ampulle mit neonatalen DRG-Neuronen der Ratte, die ≥ 200.000 Zellen enthält
Kryokonservierte DRG-Zellen von Ratten wurden aufgetaut, kultiviert und mit Anti-Peripherin (grün) und Anti-Tuj-3 (rot) immungefärbt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Kryokonserviert
Zelltyp Nervenzellen
Form Kryokonserviert
Spezies Ratte
Medienempfehlung PNGM™ BulletKit™ Medium
Produkttyp Spinalganglion-Neuronen Ratte
Quelle Spinalganglion-Neuronen Ratte