Learn More
Novus Biologicals™ Human Lung Tissue MicroArray (Cancer)
Artikelnummer. 18746163 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
1 Slide
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
18746163 1 Slide
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18746163 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP230277
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00 €
    323.40 € / 1 Stück
    Sparen 18.60 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Applications: Immunohistochemistry-Paraffin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 59 Carcinoma, adenocarcinoma, carcinosarcoma
Menge 1 Slide
Spezies Human
Tissue Condition Cancer
Typ Lung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunohistochemistry-Paraffin
Dimensions (LxW) 2.0 mm