missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Lymphotoxin beta R/TNF RIII/TNFRSF3 ELISA Kit

Artikelnummer. 17185079
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17185079

Marke: Invitrogen™ EH311RBX5

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Human Lymphotoxin beta R/TNF RIII/TNFRSF3 quantitates human Lymphotoxin beta R/TNF RIII/TNFRSF3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Lymphotoxin beta R/TNF RIII/TNFRSF3.

Das durch dieses Gen codierte Protein gehört zur Familie der Fibroblasten-Wachstumsfaktoren (FGF). Es wird auf der Oberfläche der meisten Zelltypen exprimiert, einschließlich Zellen epithelialer und myeloischer Linien, jedoch nicht auf T- und B-Lymphozyten. Das Protein bindet spezifisch die Lymphotoxin-Membranform (ein Komplex aus Lymphotoxin-alpha und Lymphtoxin-beta). Das codierte Protein und sein Ligand spielen eine Rolle bei der Entwicklung und Organisation von lymphatischem Gewebe und transformierten Zellen. Die Aktivierung des codierten Proteins kann Apoptose auslösen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer AI255028; CD18; D12S370; LT beta-R; Ltar; LT-beta-Rezeptor; LTbetaR; LT-BETA-R; Ltbr; Dymphotoxin-B-Rezeptor; Lymphotoxin-Beta-Rezeptor; lymphotoxin-Beta-Rezeptor (TNFR-Superfamilie, Mitglied 3); Lymphotoxin-beta-Rezeptor; TNF-Rezeptor-verwandtes Protein; Tnfbr; TNFCR; TNFR2-RP; TNFR3; TNF-RIII; TNF-R-III; TNFR-III; TNFRrp; TNFR-RP; TNFRSF3; Tumor-Nekrose-Faktor-C-Rezeptor; Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor-2-verwandtes Protein; Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor-Superfamilien-Mitglied 3; Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor-Rezeptor-Superfamilie, Mitglied 3; Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor-Typ III
Assay-Bereich 4,5 bis 1.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 4,5 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P36941.
Gensymbol Ltbr
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel LTBR
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt