missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Lymphotoxin beta R/TNF RIII/TNFRSF3 ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human Lymphotoxin beta R/TNF RIII/TNFRSF3 quantitates human Lymphotoxin beta R/TNF RIII/TNFRSF3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Lymphotoxin beta R/TNF RIII/TNFRSF3.
Das durch dieses Gen codierte Protein gehört zur Familie der Fibroblasten-Wachstumsfaktoren (FGF). Es wird auf der Oberfläche der meisten Zelltypen exprimiert, einschließlich Zellen epithelialer und myeloischer Linien, jedoch nicht auf T- und B-Lymphozyten. Das Protein bindet spezifisch die Lymphotoxin-Membranform (ein Komplex aus Lymphotoxin-alpha und Lymphtoxin-beta). Das codierte Protein und sein Ligand spielen eine Rolle bei der Entwicklung und Organisation von lymphatischem Gewebe und transformierten Zellen. Die Aktivierung des codierten Proteins kann Apoptose auslösen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AI255028; CD18; D12S370; LT beta-R; Ltar; LT-beta-Rezeptor; LTbetaR; LT-BETA-R; Ltbr; Dymphotoxin-B-Rezeptor; Lymphotoxin-Beta-Rezeptor; lymphotoxin-Beta-Rezeptor (TNFR-Superfamilie, Mitglied 3); Lymphotoxin-beta-Rezeptor; TNF-Rezeptor-verwandtes Protein; Tnfbr; TNFCR; TNFR2-RP; TNFR3; TNF-RIII; TNF-R-III; TNFR-III; TNFRrp; TNFR-RP; TNFRSF3; Tumor-Nekrose-Faktor-C-Rezeptor; Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor-2-verwandtes Protein; Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor-Superfamilien-Mitglied 3; Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor-Rezeptor-Superfamilie, Mitglied 3; Tumor-Nekrose-Faktor-Rezeptor-Typ III |
| Assay-Bereich | 4,5 bis 1.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 4,5 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P36941. |
| Gensymbol | Ltbr |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur