Learn More
Invitrogen™ Human lys-Plasmin Native Protein
Artikelnummer. 11574151
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11574151 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11574151 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP43124
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Native Protein
RP-43124 contains native human Plasmin protein. RP-43124 may be used as a positive control in many immunological assays. The product is of human blood/plasma origin. Although the starting material was tested prior to initiation of the manufacturing process, and was found negative or nonreactive for anti-HIV-1/2, HIV-1 antigen(s), HBsAg, STS, anti-HCV, anti-HBcore and anti-HTLV I & II, extreme caution should be used when handling this material as there is a margin of error in all tests. This product is to be used for IN VITRO research purposes only, and is not intended for clinical or diagnostic use!.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P00747
Konzentration 8 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neutralization
Zusammensetzung 50% water with 50% glycerol and no preservative
Gen-ID (Entrez) 5340
Molekulargewicht 83 kDa
Name Human lys-Plasmin
Reinigungsverfahren SDS-PAGE
Menge 500 μg
Quelle Human
Lagerungsbedingungen -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Regulatorischer Status RUO
Gen-Alias Activation peptide; Angiostatin; plasmin; Plasmin heavy chain A; Plasmin heavy chain A, short form; Plasmin light chain B; Plasminogen; PLG
Gebräuchliche Bezeichnung lys-Plasmin
Gensymbol PLG
Produkttyp Protein
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Protein-Subtyp Native