Learn More
Gibco™ Zellen mit humanem MATE1 (G) SLC-Transporter
Artikelnummer. 17156632 Alle ansehen Gibco Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
8 bis 10M Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17156632 8 bis 10M Zellen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17156632 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. GM1114G
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
HEK293-Zellen, die das OATP2B1 Solute Carrier (SLC) Transportprotein transient überexprimieren
  • TRANSiPORT Human MATE1 (G) SLC-Transporterzellen sind HEK293-Zellen, die das OATP2B1 Solute Carrier (SLC) Transportprotein transient überexprimieren. SLC-Transporter sind eine Superfamilie von Membrantransportern, die die Pharmakokinetik und die Arzneimittelexposition beeinflussen können, indem sie den Transport von gelösten Substanzen in und aus Zellen regeln. Das MATE1 SLC-Transporterprotein kommt in Hepatozyten vor.
  • Potenzialbewertung für den Transporter-vermittelten Arzneimittelmetabolismus
  • Anwenderfreundliches Format
  • Qualitativ hochwertige Ergebnisse mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis
  • Zellbasierte Assays können mit radioisotopmarkierten Verbindungen, fluoreszenzmarkierten Verbindungen oder nicht markierten Verbindungen durchgeführt werden. Die Menge des in die Zellen transportierten Substrats kann direkt mit einem Flüssigszintillationszähler, einem Fluoreszenz-Plattenlesegerät oder LC-MS/MS gemessen werden, wodurch eine direkte Bewertung der SLC-Transporter-Aktivität ermöglicht wird.
  • Scheinzellen (G) für SLC-Transporter (Kat. Nr. GM1101G), die den SLC-Transporter nicht überexprimieren, stehen als negative experimentelle Kontrolle zur Verfügung. Einige Verbindungen können aufgrund der Anwesenheit endogener Transporter oder einer unspezifischen Bindung hohe Hintergrundwerte hinsichtlich des Transports aufweisen.
  • Das praktische Produktformat ermöglicht die Datengenerierung innerhalb von zwei Tagen vom Auftauen der Zellen bis zum endgültigen Ergebnis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung In der Dampfphase von flüssigem Stickstoff lagern.
Zelllinie 293 (HEK)
Culture Type Säugetierzellkultur
Spezies Human
Produkttyp SLC-Transporter-Zelle
Menge 8 bis 10M Zellen