Learn More
Invitrogen™ Human Matrilin-3 ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human Matrilin-3 quantitates human Matrilin-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Matrilin-3.
Matriline (MATNs) sind eine Familie von nicht-kollagenen Proteinen der extrazellulären Matrix (ECM), die aus vier bekannten Mitgliedern bestehen, von denen vermutet wird, dass sie bei der Modulation zellulärer Phänotypen während der Chondrogenese mesenchymaler Stammzellen (MSCs) eine Schlüsselrolle spielen. MATN1 und MATN3 werden spezifisch im Knorpel exprimiert und gehören zu den während der Chondrogenese am stärksten hochregulierten ECM-Proteinen. MATN3 besteht aus einer von-Willebrand-Faktor A (vWFA)-Domäne mit einem einzigen N-Terminus, gefolgt von vier Wiederholungen des EGF (epidermaler Wachstumsfaktor) und einer Coiled-Coil- („Doppelwendel-“) Domäne, während MATN1 aus zwei vWFA-Domänen besteht, die durch eine EGF-ähnliche Domäne getrennt sind. MATN1 oder MATN3 spielen möglicherweise bei der Modulation der Chondrogenese während des Chondrozyten-Differenzierungsprozesses eine Rolle. Mutationen dieses Gens wurden mit Varianten von erblichen Chondrodysplasien in Verbindung gebracht. Neuere Studien zeigen, dass aberrierende Expression und Verarbeitung von MATN3 Kennzeichen herkömmlicher knorpelbildender Neoplasmen sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AV009181; B14.5 b; CI-B14.5 b; DIPOA; EDM5; Hoa; MATN3; Matrilin 3; Matrilin-3; NADHDH2; NDUFC2; OADIP; OS2 |
| Assay-Bereich | 20 bis 5.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 20 pg/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | O15232 |
| Gensymbol | MATN3 |
| Interassay-VK | < 12% |
| Mehr anzeigen |