Learn More
Human MCAM/CD146 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications
200.55 € - 1926.75 €
Spezifikation
Antigen MCAM/CD146
Klon 128018
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18757139
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB932-SP
25 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
213.00 €
200.55 € / 25 Mikrogramm
Sparen 12.45 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18798478
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB932-100
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
508.00 €
479.85 € / 100 Mikrogramm
Sparen 28.15 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18759537
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
MAB932-500
500 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2040.00 €
1926.75 € / 500 Mikrogramm
Sparen 113.25 €
5% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MCAM/CD146 Monoclonal specifically detects MCAM/CD146 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
Spezifikation
Spezifikation
MCAM/CD146
Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
Monoclonal
Mouse
Human
AAA20824
4162
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MCAM Val24-Gly559 Accession # AAA20824
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human MCAM in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) ALCAM, rhBCAM, rhEpCAM, rhNCAM-L1, recombinant mouse (rm) OCAM, or rmMAdCAM-1 is observed.
128018
Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Unconjugated
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
CD146, CD146 antigen, cell surface glycoprotein MUC18, Cell surface glycoprotein P1H12, L-Gicerin, melanoma adhesion molecule, melanoma cell adhesion moleculeS-endo 1 endothelial-associated antigen, Melanoma-associated antigen A32, Melanoma-associated antigen MUC18, MUC18, MUC18Gicerin
MCAM
IgG1
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.