missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human MCP-1 ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®

Artikelnummer. 30087545
Click to view available options
Menge:
10 × 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30087545

Marke: Invitrogen™ 900K31K

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

This gene is one of several cytokine genes clustered on the q-arm of chromosome 17. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The protein encoded by this gene is structurally related to the CXC subfamily of cytokines. Members of this subfamily are characterized by two cysteines separated by a single amino acid. This cytokine displays chemotactic activity for monocytes and basophils but not for neutrophils or eosinophils. It has been implicated in the pathogenesis of diseases characterized by monocytic infiltrates, like psoriasis, rheumatoid arthritis and atherosclerosis. It binds to chemokine receptors CCR2 and CCR4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P13500
Assay-Bereich Lot-specific
Assay-Empfindlichkeit: Lot-specific
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Colorimetric Microplate Reader
Gen-ID (Entrez) 6347
Gensymbol Ccl2
Kitinhalt Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 × 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Lagerungsbedingungen Refer to product documentation for component specific storage temperature.
Ziel CCL2 (MCP-1)
Prüfzeit 1 hrs 45 mins
Gesamte Assay-Zeit 24 hrs 30 mins
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt