missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes MDK

Artikelnummer. 17777693
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17777693

Marke: Invitrogen™ EH319RBX10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sandwich-ELISA-Kit

Midkine ist ein auf Retinsäure reagierender, Heparin-bindender Wachstumsfaktor, der während der Embryogenese in verschiedenen Zelltypen exprimiert wird. Es fördert die Angiogenese, das Zellwachstum und die Zellmigration. Midkine wird auch in mehreren Karzinomen exprimiert, was darauf hindeutet, dass es eine Rolle bei der Tumorgenese spielen kann, möglicherweise durch seine Auswirkungen auf die Angiogenese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P21741
Assay-Bereich 0,12 bis 30 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,12 ng/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 4192
Gensymbol Mdk
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte|Standard|Assay-Verdünnungskonzentrat|Biotinylierte Detektionsantikörper|SAV-HRP|Waschpuffer|Chromogen|Stopplösung|Klebeplatten-Abdeckungen, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Überstand, 50 μl|Serum, 50 μl|Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Midkine
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt