missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Melatonin ELISA Kit

Artikelnummer. 18097394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18097394 96 Tests 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18097394 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EEL056

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA

Melatonin is a hormone primarily released by the pineal gland at night, and has long been associated with control of the sleep-wake cycle. In vertebrates, melatonin is involved in synchronizing circadian rhythms, including sleep-wake timing and blood pressure regulation, and controls seasonal rhythmicity including reproduction, fattening, moulting, and hibernation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 15,63 bis 1.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 9.38 pg/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Interassay-VK <10%
Intraassay-VK <10
Kitinhalt Pre-coated 96 well plate, Standard, Biotinylated Detection Antibody, HRP Conjugate, Standard & Sample Diluent, Biotinylated Detection Antibody Diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma 50 μL, Serum 50 μL
Lagerungsbedingungen Informationen zur komponentenspezifischen Lagertemperatur finden Sie in der Produktdokumentation.
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h 30 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.