Learn More
R&D Systems™ Human Methylcellulose Complete Media
Artikelnummer. 18471820
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18471820 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18471820 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. HSC003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    539.55 €
    477.75 € / 100 Milliliter
    Sparen 61.80 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
For the differentiation and enumeration of human hematopoietic stem cells, optimized with cytokines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttyp Methylcellulose Complete Media
Produktlinie R&D Systems
Menge 100 ml
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.