Learn More
Invitrogen™ Human MIS/AMH ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human MIS/AMH quantitates human MIS/AMH in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human MIS/AMH.
Anti-Müller-Hormon (AMH) ist ein Mitglied der TGF Beta-Superfamilie. Es wird als homodimerischer 140 kDa-Disulfid-verbundener Vorläufer sekretiert, der gespalten wird, um den reifen 30 kDa-Homodimer freizusetzen. Ursprünglich als fetales Hodenhormon eingestuft, das die Entwicklung des Müller'schen Kanals hemmt, wird AMH postnatal von unreifen Sertoli-Zellen und in geringerem Maße von Granulosa-Zellen exprimiert. AMH spielt eine Rolle bei der Hodendifferenzierung und bei der Regulation des ovarialen Follikelwachstums.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Amh; Anti - Müller'sches Hormon (Müller'sche hemmende Substanz); Anti-Müller'sches Hormon; anti-Müller'sches Hormon; MIF; MIS; Müller'scher-hemmender Faktor; Müller'sche-hemmende Substanz; Müller Hemmung Faktor; Müllers Hemmsubstanz |
| Assay-Bereich | 0,18 bis 40 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,18 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P03971. |
| Gensymbol | AMH |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |