missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human MMP-14/MT1-MMP Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18776438
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18776438 100 μg 100 Mikrogramm
18772049 25 μg 25 Mikrogramm
18745548 500 μg 500 Mikrogramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18776438

Marke: R&D Systems MAB9181100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications

MMP-14/MT1-MMP Monoclonal specifically detects MMP-14/MT1-MMP in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MMP-14/MT1-MMP
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 128527
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL, CyTOF-ready
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P50281
Gen-Alias EC 3.4.24, EC 3.4.24.80, matrix metallopeptidase 14 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase 14 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase-14, membrane type 1 metalloprotease, Membrane-type matrix metalloproteinase 1, Membrane-type-1 matrix metalloproteinase, MMP14, MMP-14, MMP-X1, MT1MMP, MT1-MMP, MT1-MMPMTMMP1, MT-MMP 1, MT-MMP1
Gensymbole MMP14
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MMP-14/MT1-MMP Tyr112-Ala541 (predicted) Accession # P50281
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4323
Testspezifität Detects human MMP-14/MT1-MMP in direct ELISAs and Western blots. Does not detect E. coli-expressed recombinant human MMP-14 catalytic domain (aa 112-284).
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.