missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human MMP-8 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-5380125
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18773749 25 μg 25 Mikrogramm
18719478 100 μg 100 Mikrogramm
18703857 500 μg 500 Mikrogramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18773749

Marke: R&D Systems MAB908SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications

MMP-8 Monoclonal specifically detects MMP-8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MMP-8
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 100619
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer AAZ38714
Gen-Alias CLG1HNC, Collagenase 2, EC 3.4.24, EC 3.4.24.34, matrix metallopeptidase 8 (neutrophil collagenase), matrix metalloproteinase 8 (neutrophil collagenase), Matrix metalloproteinase-8, MMP8, MMP-8, neutrophil collagenase, PMNL collagenase, PMNL-CL
Gensymbole MMP8
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MMP-8 Phe21-Gly467 Accession # AAZ38714
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from ascites
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4317
Testspezifität Detects the pro and active forms of human MMP-8 in Western blots. Does not cross-react with recombinant human (rh) MMP-1, -2, -3, -7, -9, -10, -12, or -13.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.