Learn More
Human MMP-9 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18722238
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18722238 100 μg 100 Mikrogramm
18765368 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18722238
Marke: R&D Systems MAB911R100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
MMP-9 Monoclonal specifically detects MMP-9 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen MMP-9
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon 4H3R
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 2 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Alias 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, CLG4B, EC 3.4.24, EC 3.4.24.35, Gelatinase B, GELB, macrophage gelatinase, MANDP2, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, matrix metalloproteinase-9, MMP9, MMP-9, type V collagenase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human MMP-9
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 100 μg
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4318
Testspezifität Detects human MMP-9 in direct ELISAs and Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Supernatant
Isotype IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.