missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human MMP-9 Antibody, R&D Systems™

Beskrivning
MMP-9 Monoclonal specifically detects MMP-9 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | MMP-9 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 4H3R |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 2 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| Gen-Alias | 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, CLG4B, EC 3.4.24, EC 3.4.24.35, Gelatinase B, GELB, macrophage gelatinase, MANDP2, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, matrix metalloproteinase-9, MMP9, MMP-9, type V collagenase |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human MMP-9 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?