missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human MMP-9 DuoSet ELISA
Click to view available options
Menge:
1 Kit (für 15 Platten)
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Human MMP-9 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human MMP-9.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 Kit (für 15 Platten) |
| Spezies | Human |
| Konjugat | Biotin |
| Assay-Bereich | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 4318 |
| Synonym | 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, CLG4B, EC 3.4.24, EC 3.4.24.35, Gelatinase B, GELB, macrophage gelatinase, MANDP2, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, matrix metalloproteinase-9, MMP9, MMP-9, type V collagenase |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur