Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platinum ELISA-Kit für humanes MMP-9
Artikelnummer. 15571487
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
96 Tests
Artikelnummer. 15571487
Marke: Invitrogen™ BMS20162
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Beinhaltet
  • Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper gegen humanes MMP-9
  • Biotin-Konjugat (polyklonaler Anti-Human-MMP-9- Antikörper)
  • Streptavidin-HRP
  • Human-MMP-9-Standard, gefriergetrocknet, 30 ng/ml nach Rekonstitution
  • Assaypuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
  • Waschpuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
  • Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
  • Stopplösung (1M Phosphorsäure)
  • Blauer Farbstoff
  • Grüner Farbstoff
  • Roter Farbstoff
  • Klebefolien
Für den quantitativen Nachweis humaner MMP-9.
Der ELISA für die humane Matrix-Metalloproteinase 9 (humanes MMP-9) quantifiziert humanes MMP-9 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes MMP-9.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes MMP-9 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
MMP9 (Matrix Metallopeptidase, GELB, CLG4B) ist eine Matrixmetalloproteinase, eine Familie von zink- und calciumabhängigen Endopeptidasen, die extrazelluläre Matrixproteine degradieren. MMP9 wird als ein 92 kDa schweres Zymogen sezerniert und die Spaltung von pro-MMP9 führt zum aktiven Enzym mit einem Molekulargewicht von 82 kDa. MMP9 verfügt über eine Gelatinebindungsdomäne, die aus drei Fibronektin-Einheiten des Typs II besteht, eine katalytische Domäne, welche die Zinkbindungsstelle enthält, eine prolinreiche mit Kollagen Typ V homologe Domäne und eine hämopexinähnliche Domäne. MMP9 wird von Monozyten, Makrophagen, Neutrophilen, Keratinozyten, Fibroblasten, Osteoklasten und endothelialen Zellen produziert und ist an entzündlichen Reaktionen, Gewebeumgestaltungen, Wundheilung, Tumorwachstum und Metastasierung beteiligt. MMP9 wird von aus dem Knochenmark gewonnenen Zellen geliefert und trägt zur Karzinogenese der Haut bei. Darüber hinaus verschlechtert MMP9 die Kollagene des Typs IV und V. Studien an Rhesusaffen deuten darauf hin, dass das Enzym an der IL-8-induzierten Mobilisation hämatopoetischer Vorläuferzellen aus dem Knochenmark beteiligt ist, und murine Studien deuten auf eine Rolle bei tumorassoziierter Gewebeumbildung hin. Studien haben gezeigt, dass ein erhöhter MMP9-Wert mit der Progression von idiopathischem Vorhofflimmern und Aortenaneurysmen verbunden ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P14780
Assay-Bereich 0.23 bis 15.0 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,05 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 4318
Gensymbol CLG4B, GELB, MANDP2, MMP-9
Interassay-VK 10.2 %
Intraassay-VK 7.3 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Kontrollen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 10 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym 92 kDa Gelatinase, Gelatinase B, GELB
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h 10 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96TEST Human MMP-9 Platinum ELISA
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Phosphoric acid
Nur für Forschungszwecke