Learn More
R&D Systems™ Human MMP-9 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
1/Packung 6 Platten
1 Platte
Ausreichend für:
1 x 96-Well-Platte
6 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Human MMP-9 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human MMP-9 in cell culture supernates (10 ul), serum (10 ul), platelet-poor heparin plasma (10 ul), saliva (10 ul), urine (100 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 0,31 bis 20 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.156 ng/mL |
| Konjugat | HRP |
| Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Platelet-poor Plasma (Heparin), Speichel, Serum, Urin |
| Spezifität | Natural and Recombinant Human 92 kDa Pro-MMP-9 and the 82 kDa active MMP-9 |
| Ausreichend für | 1 x 96-Well-Platte |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Mehr anzeigen |