missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human MMR ELISA Kit

Artikelnummer. 17175099
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
17175099 5 x 96 Tests 1 Stück
17874120 10 x 96 Tests 10 Stück
16894931 96 Tests 96 Tests
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17175099

Marke: Invitrogen™ EH329RBX5

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Human MMR quantitates human MMR in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human MMR.

CD206 (MSR, Mannose-Rezeptor, MRC1) ist ein 175 kDa-Transmembranprotein, das zur Gruppe der Mustererkennungsrezeptoren gehört. CD206 wird überwiegend in Gewebe-Makrophagen, dendritischen Zellen, einer Unterpopulation von Endothelzellen und Spermienzellen exprimiert. CD206 kann vermutlich eine Rolle bei der angeborenen und adaptiven Immunantwort spielen. CD206 wird auch auf Mikroglia- und Matozellen des Gehirns exprimiert, nicht aber auf Astrozyten oder Neuronen. CD206 vermittelt auch die Erkennung und Aufnahme einer Vielzahl von Makromolekülen, einschließlich modifizierter Lipoproteine, AGEs-(Advanced Glycation End)-Produkten und Amyloid b-Protein (Abeta). Während die normale Rolle von CD206 mit Zelladhäsion und Hostverteidigungsmechanismen in Verbindung gebracht wird, ist er auch an der Entwicklung von Atherosklerose und Amyloid-beta-Deposition bei der Alzheimer-Erkrankung (AD) beteiligt. Das CD206-Gen kodiert die Klasse-A-Makrophagen-Scavenger-Rezeptoren, die drei verschiedene Typen (1, 2, 3) enthalten, die durch alternatives Spleißen erzeugt werden. Die Isoformen Typ 1 und Typ 2 sind funktionelle Rezeptoren und können die Endozytose modifizierter Lipoproteine niedriger Dichte (LDLs) vermitteln. Der Isoformtyp 3 internalisiert kein modifiziertes LDL (Acetyl-LDL), obwohl für die Domäne die Vermittlung dieser Funktion in den Isoformen der Typen 1 und 2 nachgewiesen wurde. CD206 hat eine veränderte intrazelluläre Verarbeitung und ist im endoplasmatischen Retikulum eingeschlossen, wodurch er keine Endozytose durchführen kann. Die Isoform Typ 3 kann die Funktion der Isoformen Typ 1 und Typ 2 bei Koexprimierung hemmen, was auf einen dominanten negativen Effekt hinweist und einen Mechanismus zur Regulierung der Scavenger-Rezeptor-Aktivität in Makrophagen nahelegt. Weitere Erkrankungen, die mit CD206-Dysfunktion assoziiert sind, sind Lepra und Gaucher-Krankheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer AW259686; bA541I19.1; CD206; CLEC13D; CLEC13DL; C-Typ-Lektin Domänenfamilie 13 Mitglied D; C-Typ-Lektin Domänenfamilie 13 Mitglied D-ähnlich; hMR; humaner Mannose-Rezeptor; Makrophagen-Mannose-Rezeptor 1; Makrophage-Mannoserezeptor 1-ähnliches Protein 1; Mannose-Rezeptor, C Typ 1-ähnlich 1; Mannoserezeptor; C-Typ 1-ähnlich, MMR; MR; Mrc1; MRC1L1
Assay-Bereich 0,41 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,41 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P22897.
Gensymbol Mrc1
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel CD206 (MMR)
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.