missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human MMR ELISA Kit
Beschreibung
Human MMR quantitates human MMR in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human MMR.
CD206 (MSR, Mannose-Rezeptor, MRC1) ist ein 175 kDa-Transmembranprotein, das zur Gruppe der Mustererkennungsrezeptoren gehört. CD206 wird überwiegend in Gewebe-Makrophagen, dendritischen Zellen, einer Unterpopulation von Endothelzellen und Spermienzellen exprimiert. CD206 kann vermutlich eine Rolle bei der angeborenen und adaptiven Immunantwort spielen. CD206 wird auch auf Mikroglia- und Matozellen des Gehirns exprimiert, nicht aber auf Astrozyten oder Neuronen. CD206 vermittelt auch die Erkennung und Aufnahme einer Vielzahl von Makromolekülen, einschließlich modifizierter Lipoproteine, AGEs-(Advanced Glycation End)-Produkten und Amyloid b-Protein (Abeta). Während die normale Rolle von CD206 mit Zelladhäsion und Hostverteidigungsmechanismen in Verbindung gebracht wird, ist er auch an der Entwicklung von Atherosklerose und Amyloid-beta-Deposition bei der Alzheimer-Erkrankung (AD) beteiligt. Das CD206-Gen kodiert die Klasse-A-Makrophagen-Scavenger-Rezeptoren, die drei verschiedene Typen (1, 2, 3) enthalten, die durch alternatives Spleißen erzeugt werden. Die Isoformen Typ 1 und Typ 2 sind funktionelle Rezeptoren und können die Endozytose modifizierter Lipoproteine niedriger Dichte (LDLs) vermitteln. Der Isoformtyp 3 internalisiert kein modifiziertes LDL (Acetyl-LDL), obwohl für die Domäne die Vermittlung dieser Funktion in den Isoformen der Typen 1 und 2 nachgewiesen wurde. CD206 hat eine veränderte intrazelluläre Verarbeitung und ist im endoplasmatischen Retikulum eingeschlossen, wodurch er keine Endozytose durchführen kann. Die Isoform Typ 3 kann die Funktion der Isoformen Typ 1 und Typ 2 bei Koexprimierung hemmen, was auf einen dominanten negativen Effekt hinweist und einen Mechanismus zur Regulierung der Scavenger-Rezeptor-Aktivität in Makrophagen nahelegt. Weitere Erkrankungen, die mit CD206-Dysfunktion assoziiert sind, sind Lepra und Gaucher-Krankheit.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AW259686; bA541I19.1; CD206; CLEC13D; CLEC13DL; C-Typ-Lektin Domänenfamilie 13 Mitglied D; C-Typ-Lektin Domänenfamilie 13 Mitglied D-ähnlich; hMR; humaner Mannose-Rezeptor; Makrophagen-Mannose-Rezeptor 1; Makrophage-Mannoserezeptor 1-ähnliches Protein 1; Mannose-Rezeptor, C Typ 1-ähnlich 1; Mannoserezeptor; C-Typ 1-ähnlich, MMR; MR; Mrc1; MRC1L1 |
| Assay-Bereich | 0,41 bis 100 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,41 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P22897. |
| Gensymbol | Mrc1 |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?