Learn More
Human/Mouse Amphiphysin/AMPH Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB65271
Produktkod. 18020842
  • 377.00 € / 100 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Amphiphysin/AMPH Monoclonal specifically detects Amphiphysin/AMPH in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Amphiphysin/AMPH
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 0.5 ug/mL
P49418
AMPH
E. coli-derived recombinant human Amphiphysin/AMPH Asn204-Gly300 Accession # P49418
100 μg
Primary
Detects human Amphiphysin/AMPH in direct ELISAs.
Human, Mouse
Purified
Western Blot
694121
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
AMPH, AMPH1, amphiphysin, amphiphysin (Stiff-Man syndrome with breast cancer 128kDa autoantigen), amphiphysin (Stiff-Mann syndrome with breast cancer 128kD autoantigen), amphiphysin I
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
273
Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2b
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.