missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human/Mouse ATG7 Alexa Fluor™ 647-conjugated Antibody, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: R&D Systems IC6608R-100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ATG7 Monoclonal antibody specifically detects ATG7 in Human,Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Spezifikation
| ATG7 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. | |
| APG7, APG7 autophagy 7-like (S. cerevisiae), APG7L, APG7-LIKE, ATG12-activating enzyme E1 ATG7, ATG7 autophagy related 7 homolog (S. cerevisiae), Autophagy-related protein 7, DKFZp434N0735, GSA7, hAGP7, ubiquitin activating enzyme E1-like protein, Ubiquitin-activating enzyme E1-like protein, ubiquitin-like modifier-activating enzyme ATG7 | |
| E. coli-derived recombinant human ATG7, Asn387-Gln570, Accession # O95352 | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry (Intracellular Staining) | |
| 683906 | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells | |
| O95352 | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 10533 | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 °C as supplied. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur