missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human/Mouse CXCL12/SDF-1 Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
CXCL12/SDF-1 Monoclonal specifically detects CXCL12/SDF-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready, Dual RNAscope ISH-IHC, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | CXCL12/SDF-1 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF, In Situ Hybridization (ISH), ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 79018 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-15 ug/mL, CyTOF-ready, Dual RNAscope ISH-IHC 5-25 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL |
| Zusammensetzung | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gen-Zugriffsnummer | Q6ICW0 |
| Gen-Alias | chemokine (C-X-C motif) ligand 12, C-X-C motif chemokine 12, hIRH, hSDF-1, Intercrine reduced in hepatomas, IRH, PBSF, PBSFSDF-1a, Pre-B cell growth-stimulating factor, SCYB12, SDF1, SDF-1, SDF1A, SDF1B, SDF1SDF-1b, stromal cell-derived factor 1, TLSF, TLSF-a, TLSF-b, TPAR1 |
| Gensymbole | CXCL12 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?