missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human/Mouse Insulin R/CD220 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™

Goat Polyclonal Antibody
Marke: R&D Systems FAB1544P
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Insulin R/CD220 Polyclonal specifically detects Insulin R/CD220 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
| Insulin R/CD220 | |
| Polyclonal | |
| Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells | |
| CD 220, CD220, CD220 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, HHF5, INSR, insulin receptor, InsulinR, IR | |
| Goat | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 3643 | |
| Human, Mouse | |
| IgG |
| Flow Cytometry | |
| R-PE | |
| NP_001073285 | |
| INSR | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Insulin R/CD220 His28-Lys944 Accession # NP_001073285 | |
| 100 Tests | |
| Primary | |
| Detects human Insulin R/CD220 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 20% cross-reactivity with recombinant mouse Insulin R is observed and less than 5% cross-reactivity with recombinant human INSRR is observed. | |
| Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur